Fortfahren mit
51363
L-Asparagin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
(S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 produziert und zertifiziert. Dieses ZRM kann von einem NMI, z. B. NIST oder NMIJ, auf die Primärnormale zurückgeführt werden.
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Portfolio an zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM) für Aminosäuren an
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80905A4159A0884
L-Asparagine phyproof® Reference Substance
PHL80905
L-Asparagine
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
detection
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher J Poon et al.
The Journal of biological chemistry, 280(25), 23615-23621 (2005-04-26)
Keratan sulfate is thought to influence the cleavage of aggrecan by metalloenzymes. We have therefore produced a recombinant substrate, substituted with keratan sulfate, suitable for the study of aggrecanolysis in vitro. Recombinant human G1-G2 was produced in primary bovine keratocytes
Tatsuo Yanagisawa et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 1), 5-15 (2013-01-01)
Structures of Methanosarcina mazei pyrrolysyl-tRNA synthetase (PylRS) have been determined in a novel crystal form. The triclinic form crystals contained two PylRS dimers (four monomer molecules) in the asymmetric unit, in which the two subunits in one dimer each bind
Emma R Job et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(5), 2169-2177 (2013-02-01)
Seasonal influenza A viruses (IAV) originate from pandemic IAV and have undergone changes in antigenic structure, including addition of glycans to the viral hemagglutinin (HA). Glycans on the head of HA promote virus survival by shielding antigenic sites, but highly
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51363-100MG04061832492605