Fortfahren mit
A8131
D-Asparagin Monohydrat
≥99% (TLC)
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Aminosuccinaaminsäure Monohydrat, (R)-2-Amino-bernsteinsäure-4-amid, D-Asparaginsäure-4-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-163-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723526
Produktname
D-Asparagin Monohydrat, ≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)