Fortfahren mit
855456
D-Tyrosin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-112-6
Beilstein/REAXYS Number:
2212157
MDL number:
€ 48,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T37549382993851
description
ReagentPlus®, 99%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
≥96.0% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥96.0% (NT)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
optical activity
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Tyrosin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)