Wichtige Dokumente
440841
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Synonym(e):
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindan
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCActive Filters