Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
manufacturer/tradename
ECACC
mp
142-144 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1
InChI key
GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| mp 142-144 °C (lit.) | mp - | mp 163-165 °C (lit.) | mp 41-45 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| functional group amine, phenyl, hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| optical activity [α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol | optical activity [α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl | optical activity [α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl | optical activity [α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?