Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 € 219,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OC(=NH)CH2C(=NH)OC2H5·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
impurities
<5% ammonium chloride
mp
122 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
Cl.Cl.CCOC(=N)CC(=N)OCC
InChI
1S/C7H14N2O2.2ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;;/h8-9H,3-5H2,1-2H3;2*1H
InChI key
TWUQXVGHXWRUBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Preparation of rhenium cyanobis(oxazoline) oxo complexes as enantioselective reduction catalysts
- Synthesis of chiral bis(oxazoline)-copper complexes immobilized by donor-acceptor interactions on insoluble organic supports as reusable catalysts for asymmetric Diels-Alder cycloaddition
- Preparation of nonracemic bis(oxazoline)ruthenium p-cymene complexes and silica-supported analogs as catalysts for the enantioselective transfer hydrogenation of ketones to secondary alcohols
Diethyl malonimidate dihydrochloride may be used in the preparation of chiral bis(oxazoline) ligands. It may be used in the preparation of intramolecularly cross-linked urokinase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99.0% (AT) | description powder | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 122 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp 213-214 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group amine |
| impurities <5% ammonium chloride | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?