Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,00 € 56,25 |
Über diesen Artikel
€ 56,25
Listenpreis€ 75,00Sparen Sie 25%Quality Segment
ligand
BOX
assay
98%
optical activity
[α]22/D +353°, c = 3.7 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
204-206 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1[C@@H]2OC(CC3=N[C@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)O3)=N[C@H]2c6ccccc16
InChI
1S/C21H18N2O2/c1-3-7-14-12(5-1)9-16-20(14)22-18(24-16)11-19-23-21-15-8-4-2-6-13(15)10-17(21)25-19/h1-8,16-17,20-21H,9-11H2/t16-,17-,20+,21+/m0/s1
InChI key
BDHSVQLSNIGJNC-ZCLUNYJNSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description - | description 98% |
| assay 98% | assay - | assay 98% |
| functional group ether | functional group ether | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]22/D +353°, c = 3.7 in chloroform | optical activity [α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical) | optical activity - |
| mp 204-206 °C (lit.) | mp 276-281 °C | mp 93-95 °C (lit.) |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[3aR-[2(3′aR*,8′aS*),3′aβ,8′aβ]]-(+)-2,2′-Methylen-bis[3a,8a-dihydro-8H-inden[1,2-d]oxazol] 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/134/031/294d2464-1571-4514-8e4c-c0cda1c1df7b/640/294d2464-1571-4514-8e4c-c0cda1c1df7b.png)
![2,6-Bis[(3aS,8aR)-3a,8a-Dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl]pyridin](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/302/311/68f9e406-0638-40fd-aafc-e36fe72b7ea8/640/68f9e406-0638-40fd-aafc-e36fe72b7ea8.png)