Merck
436291
Sigma-Aldrich
Octylmagnesiumbromid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
Größe auswählen
100 ML
€ 87,90
800 ML
€ 382,00
€ 87,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 87,90
800 ML
€ 382,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-31.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low