Fortfahren mit
394262
Octadecylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Chlorooctadecylmagnesium, Octadecane, magnesium complex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
density
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
General description
Octadecylmagnesium chloride is a Grignard reagent commonly used in organic synthesis for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation via palladium-catalyzed alkylation and arylation reactions.
Application
Octadecylmagnesium chloride can be used for the introduction of octyl substituents on the bipyridine skeletons to prepare functionalized 4,4′-bipyridines, which are used as linkers formation of discrete metal complexes.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
563722224448562009
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
2.0 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.906 g/mL at 25 °C
density
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C, ~1.02 g/mL at 20 °C
density
0.961 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
2.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
bp
65 °C (lit.)
bp
-
bp
65 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Kilo-Lab™ of , Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Signalwort
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)