Fortfahren mit
B74607
1-Bromononan
98%
Synonym(e):
Nonylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-755-2
Beilstein/REAXYS Number:
1733632
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 57,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI key
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromononan
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)