Fortfahren mit
282014
Natriumacetat-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markiertes Essigsäure-Natriumsalz, 13C-markiertes Natriumacetat, Ethansäure-13C2 Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH313CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.02
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4586604
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
powder
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-AWQJXPNKSA-M
General description
Carbon-13 labeled substrate for acetate metabolism studies. Applied in research on fatty acid synthesis, cholesterol biosynthesis, and energy metabolism. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
279315279293299111
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % D, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumacetat-13C2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)