Wichtige Dokumente
422630
2,3-Dimethylheptan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(C)C(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-5-6-7-9(4)8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
WBRFDUJXCLCKPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?