Wichtige Dokumente
132187
2,2,3-Trimethylbutan
≥99%
Synonym(e):
Pentamethylethan, Triptan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.37 psi ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
~7 %
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
80.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C (lit.)
Dichte
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
InChIKey
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?