Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(C)C(C)C1
InChI
1S/C9H18/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
VCJPCEVERINRSG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.433 (lit.) | refractive index n20/D 1.496 (lit.) | refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index - |
| density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.958 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 141-143 °C (lit.) | bp 226-227 °C/751 mmHg (lit.) | bp 87-88 °C/6 mmHg (lit.) | bp - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2234-75-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?