Fortfahren mit
68170
2-Methyl-octan
≥99.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-748-6
Beilstein/REAXYS Number:
1696918
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
bp
140-144 °C (lit.)
density
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
230007044818241
description
≥99.0% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
description
BioXtra, ≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
140-144 °C (lit.)
bp
129 °C (lit.)
bp
285-286 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.403
refractive index
n20/D 1.442, n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)