Fortfahren mit
110671
2,2-Dimethylpentan
≥99%
Synonym(e):
1,1,1-Trimethylbutane
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730757
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
expl. lim.
~8.3 %
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
111457D173207D173401
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
density
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
bp
107 °C (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
expl. lim.
~8.3 %
expl. lim.
-
expl. lim.
~7 %
expl. lim.
~7 %
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)