Wichtige Dokumente
422436
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
76-78 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?