Wichtige Dokumente
221457
N,N-Dimethylhydroxylamin -hydrochlorid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl[H].CN(C)O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3(2)4;/h4H,1-2H3;1H
InChIKey
HWWVAHCWJLGKLW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)