Fortfahren mit
232181
1-Cyclohexen-1-carbonsäure-methylester
≥97%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-331-5
Beilstein/REAXYS Number:
1071971
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
bp
190-192 °C, 58-60 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
InChI key
KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate was used in:
  • diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols
  • synthesis of methyl 7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate
  • synthesis of ethyl 7-oxo-7b,8,9,10,11,11a-hexahydro-7H-benzo[b]phenaleno[2,1-d]furan-11a-carboxylate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T12203453757
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
form
liquid
form
-
form
-
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
190-192 °C, 58-60 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
bp
130-133 °C/4 mmHg (lit.)
functional group
ester
functional group
-
functional group
carboxylic acid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)