Merck
412686
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, freies Radikal
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C10H21NO4S/c1-9(2)6-8(15-16(5,13)14)7-10(3,4)11(9)12/h8,11H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
FWQKPTXRJZOQGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)