Merck
412384
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer mit Ethylendiamin-Kern, Generation 1,0 -Lösung
20 wt. % in methanol
Synonym(e):
PAMAM dendrimer (G-1)
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1429.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
amino surface groups
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 1.0
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
20 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
8
Brechungsindex
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
InChIKey
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Gold-Dendrimer Nanocomposites: Study on the synthesis and morphological characterization of gold-dendrimer nanocomposites using PAMAM dendrimers with ethylenediamine cores, evaluating their potential biomedical applications (Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014).
  • DNA Interaction Modeling: Analysis of complexes formed between DNA and poly(amido amine) dendrimers of different generations, focusing on modeling DNA wrapping and penetration which includes Generation 1.0 dendrimers (Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014).
Physikalische Form
Contains 8 surface primary amino groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.