Fortfahren mit
412392
PAMAM-Dendrimer mit Ethylendiamin-Kern, Generation 1.5 -Lösung
20 wt. % in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2934.56
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
sodium carboxylate surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 1.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
16
refractive index
n20/D 1.365
bp
65 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C110H192N26O44.16Na/c137-83(115-33-73-127(53-13-95(149)150)54-14-96(151)152)1-41-123(42-2-84(138)116-34-74-128(55-15-97(153)154)56-16-98(155)156)69-29-111-91(145)9-49-135(50-10-92(146)112-30-70-124(43-3-85(139)117-35-75-129(57-17-99(157)158)58-18-100(159)160)44-4-86(140)118-36-76-130(59-19-101(161)162)60-20-102(163)164)81-82-136(51-11-93(147)113-31-71-125(45-5-87(141)119-37-77-131(61-21-103(165)166)62-22-104(167)168)46-6-88(142)120-38-78-132(63-23-105(169)170)64-24-106(171)172)52-12-94(148)114-32-72-126(47-7-89(143)121-39-79-133(65-25-107(173)174)66-26-108(175)176)48-8-90(144)122-40-80-134(67-27-109(177)178)68-28-110(179)180;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-82H2,(H,111,145)(H,112,146)(H,113,147)(H,114,148)(H,115,137)(H,116,138)(H,117,139)(H,118,140)(H,119,141)(H,120,142)(H,121,143)(H,122,144)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,175,176)(H,177,178)(H,179,180);;;;;;;;;;;;;;;;/q;16*+1/p-16
InChI key
KKDVRAVJOOYSGF-UHFFFAOYSA-A
Physical form
Contains 16 surface carboxylate groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
412376470457536768
description
20 wt. % in methanol
description
20 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
description
5 wt. % in methanol
concentration
20 wt. % in methanol
concentration
20 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
concentration
5 wt. % in methanol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C
density
0.807 g/mL at 25 °C
bp
65 °C
bp
65 °C
bp
65 °C
bp
-
refractive index
n20/D 1.365
refractive index
n20/D 1.368
refractive index
n20/D 1.337
refractive index
n20/D 1.339
mol wt
generation 1.5
mol wt
generation 0.5
mol wt
generation 4.5
mol wt
generation 9.0
Zielorgane
Eyes
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)