Fortfahren mit
647829
PAMAM-Dendrimer, Cystaminkern, Generation 2.0 -Lösung
20 wt. % in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Molekulargewicht:
3348.36
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 2
feature
core type cystamine core
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
16
bp
64.7 °C
density
0.860 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
Packaging
unit weight includes solvent
Legal Information
For research use only
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
648159412406779377
description
20 wt. % in methanol
description
10 wt. % in methanol
description
20 wt. % in methanol
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
concentration
20 wt. % in methanol
concentration
10 wt. % in methanol
concentration
20 wt. % in methanol
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
0.860 g/mL at 25 °C
density
0.860 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C
density
-
mol wt
generation 2
mol wt
generation 5
mol wt
generation 2
mol wt
-
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
bp
64.7 °C
bp
64.7 °C
bp
64.7 °C
bp
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)