Merck
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
bp
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-74 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)