Fortfahren mit
334901
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung
25 wt. % in methanol, solution
Synonym(e):
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
Concentration:
25 wt. % in methanol
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung, 25 wt. % in methanol
vapor pressure
17.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
concentration
25 wt. % in methanol
impurities
≤10% water, ≤2% chloride
density
0.866 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetramethylammonium hydroxide is a strong base used in the o-alkylation of phenolic and carboxylic OH groups.
Tetramethylammonium hydroxide is a quaternary ammonium salt generally used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate.
Application
Tetramethylammonium hydroxide solution (25 wt.% solution in methanol) may be used in the synthesis of zirconium oxides via a modified sol-gel method with potential application as catalyst materials in CO hydrogenation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
426318328251
description
25 wt. % in methanol
description
ACS reagent
description
10 wt. % in H2O
concentration
25 wt. % in methanol
concentration
1.0 M±0.02 M in H2O
concentration
10 wt. % in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
impurities
≤10% water, ≤2% chloride
impurities
-
impurities
-
density
0.866 g/mL at 25 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
1.006 g/mL at 25 °C
vapor pressure
17.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
17.5 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf