Fortfahren mit
A30702
Allylchlorid
reagent grade, 98%
Synonym(e):
3-Chlor-1-propen, Chlorallylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-457-6
Beilstein/REAXYS Number:
635704
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
20.58 psi ( 55 °C), 5.71 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Allylchlorid kann als Reaktionsmittel bei der Herstellung der folgenden Verbindungen genutzt werden:
  • 1-Allyl-2-alkynylbenzen-Derivate mittels Allylalkynylierung von In-situ-generierten Benzynen.
  • α,ω-difunktionale Zwischenprodukte durch eine Reaktion mit Fettsäure-Methylestern unter Verwendung von Ruthenium-Katalysatoren.
  • Homoallylische Alkohole mittels Sn/I2-katalysierten Allylierungsreaktionen des Barbier-Typs von Carbonylverbindungen.
Other Notes
Die Artikelnummer A30702-4X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche A30702-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481378678201337528
description
reagent grade, 98%
description
-
description
97%
description
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
assay
98%
assay
98.0% (returnable containers)
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3803
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylchlorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F
Flammpunkt (°C)
-32 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf