Merck
400874
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-titanat
−100 mesh, 99.9%
About This Item
Lineare Formel:
FeTiO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
[Fe++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChIKey
WIBXORLWTCPWFI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable