Merck
14023
Titan(IV)-oxysulfat
≥29% (Ti (as TiO2)), solid, technical
Synonym(e):
Titanylsulfat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TiOSO4 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.93 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Titan(IV)-oxysulfat, ≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Quality Segment
grade
technical
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
concentration
≥29% (Ti (as TiO2))
impurities
sulfonic acid, ≤17% free acid (as H2SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI key
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
Application
Titanium(IV) oxysulfate has been used as a precursor to synthesize a wide range of titanium dioxide (TiO2) photocatalysts.
It can also be used in the synthesis of freeze dried titania foams, and WO3-loaded TiO2 photocatalyst applicable for the oxidation of trans-ferulic acid to vanillin.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)