Merck
310050
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-oxid
powder, <5 μm, ≥96%
Synonym(e):
Ferric oxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay
≥96%
Form
powder
Partikelgröße
<5 μm
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eisen(III)-oxid (Fe2O3) ist eine anorganische Verbindung. Es ist einer der drei Haupt-Typen von Eisenoxid. Die beiden anderen sind das seltene Eisen(II)-oxid (FeO) und das natürlich vorkommende Eisen(II, III)-oxid (Fe3O4), aus dem das Mineral Magnetit besteht. In der Stahlindustrie ist Fe2O3 die primäre Eisenquelle. Fe2O3 ist ferromagnetisch und wird außerdem leicht von Säuren angegriffen.
Anwendung
Eisen(III)-oxid wird wie folgt verwendet:
  • Als Katalysator bei der Reduktion von Nitroarenen.
  • Als Oxidationsmittel bei der Synthese von [11C]-Phosgen ([11C] COCl2).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Electrical properties of stoichiometric BiFeO3 prepared by mechanosynthesis with either conventional or spark plasma sintering.
Perejon A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 96(4), 1220-1227 (2013)
Single phase, electrically insulating, multiferroic La-substituted BiFeO3 prepared by mechanosynthesis.
Perejon A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(39), 8398-8411 (2014)
Light-induced reduction of natural iron (III) oxide and its relevance to phytoplankton.
Finden DAS, et al.
Nature, 309, 783-784 (1984)
William B Ingler et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(33), 10238-10239 (2004-08-19)
Stable zinc-doped iron(III) oxide thin films that exhibit p-type behavior were synthesized by spray pyrolytic deposition (SPD) on conducting indium-doped tin oxide-coated glass substrate. The highest photocurrent density of 1.1 mA/cm2 was observed at an illumination intensity of 40 mW/cm2
The single-crystal Raman spectra of nearly opaque materials. Iron (III) oxide and chromium (III) oxide.
Beattie IR and Gilson TR.
J. Chem. Soc. Sect. A, 980-986 (1970)