Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
233-072-9
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
Iron(III) sulfate hydrate is a general use reagent qualified for use in plant research. It is redox active and my be used as a cell culture nutrient, in studies on iron metabolism or regulation and oxidative processes.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| product line BioReagent | product line - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen(III)-Sulfat Hydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?