Merck
400858
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-iodid
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Eiseniodid
About This Item
Lineare Formel:
FeI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
Löslichkeit
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Dichte
5.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
I[Fe]I
InChI
1S/Fe.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
BQZGVMWPHXIKEQ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.