Fortfahren mit
466360
Zinkiodid
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Diiodzink, Zinkdiiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 553,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-396-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
445 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223883230014409294
description
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
description
≥98%
description
≥99.99% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥98%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkiodid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)