Wichtige Dokumente
394807
(R)-(+)-N-(Trifluoracetyl)-1-phenylethylamin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
InChIKey
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?