Merck
388211
Sigma-Aldrich
Perfluoroctane
Größe auswählen
1 G
€ 64,80
€ 64,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 64,80
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
€ 64,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
Dichte
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Perfluorooctanes can be used as a fluorous solvent for aerobic oxidation of alcohols to carbonyl compounds in fluorous biphasic systems.[1] It can also be employed in the synthesis of perfluoroalkyl-substituted bis(oxazolines).[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cobalt (II) perfluorooctane sulfonate catalyzed highly efficient aerobic oxidation of alcohols in fluorous biphasic systems.
Yi WB and Cai C
Australian Journal of Chemistry, 59(5), 349-353 (2006)
Synthesis of Perfluoroalkyl-Substituted Bis (oxazolines) as Ligands for Catalytic Enantioselective Reactions.
Annunziata R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(7), 1191-1197 (2003)