Merck
381802
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
Größe auswählen
5 G
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 165,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 165,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
InChIKey
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
3,3′-Dimethoxybenzil is a benzyl derivative. Modelling of the structured thermal diffuse scattering from 3,3′-dimethoxybenzil has been reported.[1]
Anwendung
3,3′-Dimethoxybenzil may be used in the preparation of benzil derivatives.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modelling dynamic disorder in 3, 3'-dimethoxybenzil, C16H14O4.
Goossens DJ, et al.
Proceedings of the 16th Australian Institute of Physics Congress (2005)
Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer.
Wang E, et al.
Advanced Energy Materials, 3(6), 806-814 (2013)