Direkt zum Inhalt
B34729
Biphenyl-4-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
4-Phenyl-benzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-203-1
Beilstein/REAXYS Number:
973519
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
220-225 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,14,15)
InChI key
NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), BAD(572)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)