Wichtige Dokumente
328057
4,4′-Dibrombenzil
90%, technical grade
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChIKey
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?