159611
4,4′-Dimethoxybenzil
98%
Synonym(e):
p-Anisil, Di-p-anisoyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChIKey
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable