379212
Hexamethyldisilazan
ReagentPlus®, 99.9%
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, HMDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Als Vorstufe zur Herstellung mehrschichtiger Quantenpunkt- Leuchtdioden.
- Zur Modifizierung dielektrischer Oberflächen von organischen Dünnschicht- Transistoren.
- Zur Herstellung von superhydrophoben Beschichtungen auf Epoxid- Harzen.
- Für die Silylierung von Alkoholen und Phenolen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
52.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.