If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,10 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 226,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
6.4 %
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C, C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Chlortrimethylsilan kann eine ungiftige Alternative zu Quecksilberchlorid als Aktivator bei der Samarium-geförderten Cyclopropanierung von Allyl- und α-Allenalkoholen sein.
- Es kann in Kombination mit Hexamethyldisilazan zum Schutz von Alkoholen durch Bildung von Trimethylsilylethern über Silylierung verwendet werden.
- Es wird bei der Chlormethylierung von Polysulfonen (PSU) eingesetzt.
- Es aktiviert Lithiumhydrid, um es in eine Hydridquelle für die reduktive Silylierung von Carbonylverbindungen umzuwandeln.
- Chlortrimethylsilan/Lithiumbromid bildet ein wirksames Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in Bromide.
- Chlortrimethylsilan/Natriumjodid in Acetonitril ist eine bessere Alternative zu Jodtrimethylsilan für die Spaltung von Estern, Lactonen, Carbamaten und Ethern. Es kann auch für die Umwandlung von Alkoholen in Jodide verwendet werden.
- Chlortrimethylsilan bildet zusammen mit Silber- oder Ammoniumnitrat ein effizientes regioselektives Nitrierungsreagenz für die Ipso-Nitrierung von Arylboronsäuren zur Bildung der entsprechenden Nitroarene.
- Chlortrimethylsilan kann zusammen mit Natriumnitrit oder -nitrat für Desoximierungsreaktionen verwendet werden.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) | refractive index n20/D 1.387 (lit.) |
| bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) | bp 57 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf