Fortfahren mit
52619
Hexamethyldisilazan
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
HMDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiNHSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-668-5
Beilstein/REAXYS Number:
635752
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
bp
125 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethyldisilazan (HMDS) ist ein im Handel erhältlicher silylierender Wirkstoff, der als Alternative zur Herstellung von Silylethern aus Hydroxylverbindungen verwendet wird.
Application
Hexamethyldisilazan eignet sich für die Derivatisierung von Alkoholen, U-Aminobuttersäure, Carbamat-Pestizid und Harnstoff, 3,4-Dihydroxyphenylglycol, 4-Hydroxycumarinen, Hydroxyfettsäuren, n-Hydroxy-2-fluorenylacetamid, Citratzyklussäuren, Malonaldehyd, Monoglyceriden, Phenylpyruvinsäuren, Shikimisäure, ungesättigten Fettsäureestern (oder Methylestern) und verwandten Verbindungen.
Es kann auch verwendet werden als derivatisierendes Reagenz für die Analyse von Bioaminen und deren sauren Metaboliten, Phenol, Hydroquinon und Catechol in Urinproben, Gemischen aus freien Fettsäuren und Metallseifen in Lackproben[1] mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS).
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinformationen.
Eignet sich für die Derivatisierung von Alkoholen, Υ-Aminobuttersäure, Carbamat-Pestizid und Harnstoff, 3,4-Dihydroxyphenylglycol, 4-Hydroxycumarinen, Hydroxyfettsäuren, n-Hydroxy-2-fluorenylacetamid, Citratzyklussäuren, Malonaldehyd, Monoglyceriden, Phenylpyruvinsäuren, Shikimisäure, ungesättigten Fettsäureestern (oder Methylestern) und verwandten Verbindungen.
Features and Benefits
  • HMDS ist kostengünstig und hat einen relativ niedrigen Siedepunkt (124 - 127 °C).        
  • Es kann ohne Lösungsmittel verwendet werden, doch seine Silylierungskraft kann durch verschiedene (hauptsächlich saure) Katalysatoren verstärkt werden.        
  • Das einzige Reaktionsnebenprodukt ist Ammoniak, der sich bis zum Ende der Reaktion aus dem Reaktionsgemisch verflüchtigen kann
Other Notes
Wichtiges Silylierungsmittel
Reagenz für 2-Hydroxypyrimidin, Polytrimethylsilyloxy, Trimethylsilyl und Trimethylsilyloxime.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
37921244019186944
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.9%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (GC)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
reagent grade
grade
-
bp
125 °C (lit.)
bp
125 °C (lit.)
bp
125 °C (lit.)
bp
125 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisilazan
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
52.5 °F - closed cup
flash_point_c
11.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)