374709
(S)-3-Hydroxy-buttersäure-ethylester
99%
Synonym(e):
Ethyl (3S)-3-hydroxybutanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +43°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 94% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter