Merck
W354503
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-hydroxyhexanoat
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Hydroxyhexansäureethylester, Ethyl-3-hydroxycaproat
Größe auswählen
W354503-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 128,00
1 KG
€ 428,00
5 KG
€ 1.990,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W354503-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 128,00
1 KG
€ 428,00
5 KG
€ 1.990,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
FEMA-Nummer:
3545
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4101
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.535
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
grape; green; citrus; fruity; sweet
SMILES String
CCCC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 3-hydroxyhexanoat ist der wichtigste flüchtige Aromabestandteil von Orangensaft.[1] Es ist auch in Ananas[2], Holzapfel[3], Mombinpflaumen[4] und Tamarillos vorhanden.[5]
Anwendung
  • Novel Antiviral Activity of Ethyl 3-Hydroxyhexanoate Against Coxsackievirus B Infection.: Erörtert die potenziellen antiviralen Eigenschaften von Ethyl-3-hydroxyhexanoat, die es zu einem Kandidaten für den therapeutischen Einsatz gegen das Coxsackievirus machen, mit Auswirkungen auf pharmazeutische Anwendungen und Virologie (Olasunkanmi et al., 2022).
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethyl 3-hydroxyhexanoate, CAS Registry Number 2305-25-1.: Eine umfassende Sicherheitsbewertung von Ethyl-3-hydroxyhexanoat, das in Duftstoffformulierungen verwendet wird, unter Betonung seines toxikologischen Profils und seiner sicheren Verwendung in Konsumgütern (Api et al., 2020).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of fermentation on free and bound volatile compounds of orange juice.
Fan G, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 24(5), 219-225 (2009)
Aroma profiles of pineapple fruit (Ananas comosus [L.] Merr.) and pineapple products.
Elss S, et al.
LWT--Food Science and Technology, 38(3), 263-274 (2005)
Identification of volatile components of caja fruit (Spondias lutea L.) and chiral analysis of 3?hydroxy aliphatic esters.
Allegrone G & Barbeni M.
Flavour and Fragrance Journal, 7(6), 337-342 (1992)
Volatile constituents from Tamarillo (Cyphomandra betacea Sendtn.) fruit.
Torrado A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 10(6), 349-354 (1995)
Volatile flavor components of wood apple (Feronia limonia) and a processed product.
MacLeod AJ & Pieris NM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 49-53 (1981)