Merck
251208
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-benzoesäure-ethylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
Beilstein:
2208566
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
187-188 °C/31 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 3-hydroxybenzoate is a food-grade antimicrobial agent[1].
Anwendung
Ethyl 3-hydroxybenzoate has been used in the synthesis of chiral derivatives of ethyl 3-(2-methylbutyloxy)benzoate and 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl, via Mitsunobu reaction[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marta Goretti et al.
International journal of food microbiology, 131(2-3), 178-182 (2009-03-10)
The in vitro antimycotic activity of a purified killer protein (KT4561) secreted by a strain of Williopsis saturnus was tested against 310 yeast strains belonging to 21 food spoilage species of 14 genera (Candida, Debaryomyces, Dekkera, Hanseniaspora, Issatchenkia, Kazachstania, Kluyveromyces
Mesomorphic properties of 1-(4'-dodecylbiphenyl-4-yl)-3-(2 or 3-alkoxyphenyl) propane-1, 3-diones: the influence of alkoxy-substituent position.
Sadashiva BK and Prasad V.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 4, 755-759 (1996)