Merck
460516
Sigma-Aldrich
Ethyl-(R)-(+)-4-chlor-3-hydroxybutyrat
96%
Größe auswählen
1 G
€ 63,20
€ 63,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 63,20
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 63,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]23/D +14°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
hydroxyl
SMILES String
CCOC(=O)C[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate is a chiral building block that can be used:
  • To prepare allyl stannane, a precursor for the total synthesis of macrolide iriomoteolide-1b.[1]
  • As a starting material for the synthesis of a chiral g-αmino acid fragment, which in turn is used to prepare the immunosuppressive agent FR252921.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Domino 10-Step Total Synthesis of FR252921 and Its Analogues, Complex Macrocyclic Immunosuppressants
Chen Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(35), 13772-13777 (2019)
Enantioselective total synthesis of the proposed structure of macrolide iriomoteolide-1b
Ye Z, et al.
Tetrahedron, 67(33), 5979-5989 (2011)