Merck
372986
Sigma-Aldrich
Poly[(phenylisocyanat)-co-formaldehyd]
average Mn ~340
Synonym(e):
PAPI 2027, PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Lineare Formel:
[C6H3(NCO)CH2]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
8.6 (vs air)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
~2.7 isocyanate groups/molecule
Mol-Gew.
average Mn ~340
Brechungsindex
n20/D 1.628
Viskosität
180 cP(25 °C)(lit.)
bp
200 °C/5 mmHg
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Allgemeine Beschreibung
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (PPIF) is a chain extender and a cross-linker that is used in the formation of a polyurethane system by forming amide linkages (−NCO).[1][2]
Anwendung
PPIF can be used as a cross-linker to DNA and CTMA based films for the fabrication of biomaterials for organic electronic devices. It can be used in the formation of polyurethane based materials for non-linear optical applications.[3][4][5][6]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Poling and optical studies of DNA NLO waveguides.
Heckman EM, et al.
Proceedings of SPIE, 98(10), 54-54 (2011)
New materials with detachable azobenzene: effective, colourless and extremely stable surface relief gratings.
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8068-8071 (2009)
DNA biopolymer conductive cladding for polymer electro-optic waveguide modulators.
Heckman EM, et al.
Applied Physics Letters, 98(10), 54-54 (2011)
Electric poling and relaxation of thermoset polyurethane second-order nonlinear optical materials: Role of cross-linking and monomer rigidity.
Zhang C, et al.
Macromolecules, 34(2), 235-243 (2001)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Bettinger CJ and Bao Z
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)