Fortfahren mit
418005
Poly(hexamethylendiisocyanat)
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
Synonym(e):
1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, 1,6-Diisocyanatohexane polymer, HMDI homopolymer
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 67,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.502
viscosity
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(hexamethylene diisocyanate) (PolyHDI) is an aliphatic compound belonging to the class of isocyanates. It is generally prepared by reacting hexamethylene diamine with phosgene.
Application
PolyHDI can be used as a compatibilizer to increase the complex viscosity of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV)/poly(lactic acid) biopolymer based blends. It can be used as a hardener that can be mixed with polyol resins to form polyurethane coatings with a wide range of applications like self-cleaning.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38838643349752650
viscosity
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
viscosity
-
refractive index
n20/D 1.502
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4742
refractive index
n20/D 1.453
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
density
1.12 g/mL at 25 °C
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
822-06-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf