No applications are available for product 216836. Tolylene-2,4-diisocyanate is manufactured by BASF and is distributed in smaller volumes for research uses. BASF states "This product is used in the preparation of polyurethane foams, prepolymers and elastomers."
Fortfahren mit
Über diesen Artikel
grade
technical grade
vapor density
6 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
80%
autoignition temp.
>1148 °F
expl. lim.
9.5 %
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubility
acetone and ethanol: soluble(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: soluble(lit.), carbon tetrachloride: miscible(lit.), chlorobenzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), kerosene: miscible(lit.), olive oil: miscible(lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
584-84-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can you provide the description and applications of this product?