Wichtige Dokumente
338826
Essigsäure
glacial, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Für die lösungsmittelfreie Eintopf-Kondensation von Indolen mit Aryl- oder Heteroaryl-Aldehyden zur Synthese von Diindolylmethanen.
- Bei der Pictet-Spengler-Reaktion von substituierten Tryptaminen mit cyclischen Ketonen zur Synthese von Tetrahydrospiro-Ͱ-carbolinen.
- Zur Synthese von trisubstituierten Thiazolen über eine Domino-Mehrkomponenten-Reaktion.
Es kann auch wie folgt verwendet werden:
- Als Lösungsmittel zur Synthese von Arylamin-funktionalisierten 1,3,5-Triazin-Derivaten über eine Arylaminierung von Cyanurchlorid mit aromatischen Aminen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.