Wichtige Dokumente
262544
Heptadecafluor-1-iodoctan
98%
Synonym(e):
1-Iod-perfluoroctan, Heptadecafluoroctyliodid, Perfluoroctyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper pellets as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
Dichte
2.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
InChIKey
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?